1-Cloro-3-fluoro-4-iodobenceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Cloro-1-fluoro-2-iodobenceno
PC0053-100G PC0053-25G PC0053-500G
APOSPC0053-100GEA 65.4 EUR
APOSPC0053-100G APOSPC0053-25G APOSPC0053-500G
1-Cloro-3-fluoro-4-iodobenceno 97%
1-Cloro-3-fluoro-4-iodobenceno
Formula: C₆H₃ClFI
Pto. Ebullición: 107 °C/18mmHg
Pto. de fusión: 17…19 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00079729
Núm. CAS: 6797-79-1