Alcohol 3-cloro-4-fluorobencílico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0061-1G PC0061-25G
APOSPC0061-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0061-1G APOSPC0061-25G
Alcohol 3-cloro-4-fluorobencílico
Alcohol 3-cloro-4-fluorobencílico
Formula: C₇H₆ClFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631550
Núm. CAS: 161446-90-8