Alcohol 5-cloro-2-fluorobencílico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0063-1G PC0063-5G
APOSPC0063-1GEA 34.8 EUR
APOSPC0063-1G APOSPC0063-5G
Alcohol 5-cloro-2-fluorobencílico 97%
Alcohol 5-cloro-2-fluorobencílico
Formula: C₇H₆ClFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631436
Núm. CAS: 188723-58-2