3-Cloro-2-fluorobencilamina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (3-Chloro-2-fluorophenyl)methanamine
PC0064-10G PC0064-25G PC0064-5G
APOSPC0064-10GEA 66.7 EUR
APOSPC0064-10G APOSPC0064-25G APOSPC0064-5G
3-Cloro-2-fluorobencilamina 98%
3-Cloro-2-fluorobencilamina
Formula: C₇H₇ClFN
MW: 159,59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631391
Núm. CAS: 72235-55-3
UN: 2735
ADR: 8,II