Cloruro de 3-fluoro-4-toluoílo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Fluoro-4-methylbenzoyl chloride, 3-Fluoro-4-methylbenzene-1-carbonyl chloride
PC0065-5G PC0065-25G
APOSPC0065-5GEA 37.7 EUR
APOSPC0065-5G APOSPC0065-25G
Cloruro de 3-fluoro-4-toluoílo 98%
Cloruro de 3-fluoro-4-toluoílo
Formula: C₈H₆ClFO
MW: 172,59 g/mol
Pto. Ebullición: 216 °C
Densidad: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00671774
Núm. CAS: 59189-97-8
UN: 3265
ADR: 8,II