2-Bromo-6-fluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0066-100G PC0066-25G PC0066-500G
APOSPC0066-100GEA 81.2 EUR
APOSPC0066-100G APOSPC0066-25G APOSPC0066-500G
2-Bromo-6-fluorotolueno 98%
2-Bromo-6-fluorotolueno
Formula: C₇H₆BrF
Pto. Ebullición: 180 °C
Densidad: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051438
Núm. CAS: 1422-54-4