3-Cloro-5-fluorobenzaldehído 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0067-1G PC0067-25G PC0067-5G
APOSPC0067-1GEA 0 EUR
APOSPC0067-1G APOSPC0067-25G APOSPC0067-5G
3-Cloro-5-fluorobenzaldehído 97%
3-Cloro-5-fluorobenzaldehído
Formula: C₇H₄ClFO
Pto. de fusión: 38…42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02261734
Núm. CAS: 90390-49-1