5-Cloro-2-fluorobencilamina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0068-5G PC0068-1G
APOSPC0068-5GEA 63.8 EUR
APOSPC0068-5G APOSPC0068-1G
5-Cloro-2-fluorobencilamina
5-Cloro-2-fluorobencilamina
Formula: C₇H₇ClFN
MW: 159.59 g/mol
Pto. Ebullición: 211
Pto. de fusión: 60
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631440
Núm. CAS: 261723-26-6
UN: 2735
ADR: 8 II