α-Bromo-2-cloro-4-fluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(Bromomethyl)-2-chloro-4-fluorobenzene, 2-Chloro-4-fluorobenzyl bromide
PC0070-100G PC0070-10G PC0070-25G
APOSPC0070-100GEA 72.5 EUR
APOSPC0070-100G APOSPC0070-10G APOSPC0070-25G
α-Bromo-2-cloro-4-fluorotolueno 98%
α-Bromo-2-cloro-4-fluorotolueno
Formula: C₇H₅BrClF
MW: 223,47 g/mol
Pto. Ebullición: 97…99 °C/10mmHg
Pto. de fusión: 33…39 °C
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236025
Núm. CAS: 45767-66-6
UN: 3261
ADR: 8,II