Ácido (2-fluorofenil)metabórico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-2-fluorofenilborano
PC0073-100G PC0073-25G PC0073-500G
APOSPC0073-100GEA 119 EUR
APOSPC0073-100G APOSPC0073-25G APOSPC0073-500G
Ácido (2-fluorofenil)metabórico 97%
Ácido (2-fluorofenil)metabórico
Formula: C₆H₆BFO₂
MW: 139.92 g/mol
Pto. de fusión: 101…118 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00674013
Núm. CAS: 1993-03-9