α-Bromo-2-cloro-5-fluorotolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0075-5G PC0075-25G PC0075-50G
APOSPC0075-5GEA 34.8 EUR
APOSPC0075-5G APOSPC0075-25G APOSPC0075-50G
α-Bromo-2-cloro-5-fluorotolueno 97%
α-Bromo-2-cloro-5-fluorotolueno
Formula: C₇H₅BrClF
MW: 223.47 g/mol
Pto. Ebullición: 65 °C/2mmHg
Densidad: 1.654 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 17.8 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01631419
Núm. CAS: 81778-09-8
UN: 2924
ADR: 3+8 II