α-Bromo-3-cloro-4-fluorotolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Chloro-4-fluorobenzyl bromide, 4-(Bromomethyl)-2-chloro-1-fluorobenzene
PC0079-100G PC0079-25G
APOSPC0079-100GEA 109 EUR
APOSPC0079-100G APOSPC0079-25G
α-Bromo-3-cloro-4-fluorotolueno 97%
α-Bromo-3-cloro-4-fluorotolueno
Formula: C₇H₅BrClF
MW: 223.47 g/mol
Pto. Ebullición: 63…65 °C/0.6mmHg
Pto. de fusión: 37
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631551
Núm. CAS: 192702-01-5
UN: 3265
ADR: 8 II