α-Bromo-5-cloro-2-fluorotolueno
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Chloro-2-fluorobenzyl bromide, 2-(Bromomethyl)-4-chloro-1-fluorobenzene
PC0080-10G PC0080-5G PC0080-25G
APOSPC0080-10GEA 29 EUR
APOSPC0080-10G APOSPC0080-5G APOSPC0080-25G
α-Bromo-5-cloro-2-fluorotolueno
α-Bromo-5-cloro-2-fluorotolueno
Formula: C₇H₅BrClF
MW: 223.47 g/mol
Pto. Ebullición: 44…45 °C/0.5mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631437
Núm. CAS: 71916-91-1
UN: 3265
ADR: 8 II