Ácido 3-cloro-2-fluorocinámico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0081-10G PC0081-5G PC0081-1G
APOSPC0081-10GEA 212 EUR
APOSPC0081-10G APOSPC0081-5G APOSPC0081-1G
Ácido 3-cloro-2-fluorocinámico 98%
Ácido 3-cloro-2-fluorocinámico
Formula: C₉H₆ClFO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631392
Núm. CAS: 261762-62-3