2'-Chloro-6'-fluoro-3'-methylacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenyl)ethanone
PC0085-25G
PC0085-5G
PC0085-100G
APOSPC0085-25GEA
168
EUR
APOSPC0085-25G
APOSPC0085-5G
APOSPC0085-100G
2'-Chloro-6'-fluoro-3'-methylacetophenone
2'-Chloro-6'-fluoro-3'-methylacetophenone
Formula:
C₉H₈ClFO MW: 186.61 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631368 Núm. CAS: 261762-63-4 |