2-Chloro-4'-fluoropropiophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC0087-1G PC0087-5G
APOSPC0087-1GEA 109 EUR
APOSPC0087-1G APOSPC0087-5G
2-Chloro-4'-fluoropropiophenone 98%
2-Chloro-4'-fluoropropiophenone
Formula: C₉H₈ClFO
Pto. Ebullición: 71 °C/1mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060275
Núm. CAS: 81112-09-6