(Pentafluorophenoxy)acetyl chloride 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC0088-1G
PC0088-5G
APOSPC0088-1GEA
65.5
EUR
APOSPC0088-1G
APOSPC0088-5G
(Pentafluorophenoxy)acetyl chloride 99%
(Pentafluorophenoxy)acetyl chloride
Formula:
C₈H₂ClF₅O₂ Pto. Ebullición: 116…117 °C/20mmHg Densidad: 1,6 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01320685 Núm. CAS: 55502-53-9 EINECS: 259-676-2 UN: 3265 ADR: 8,III |