6'-Chloro-2'-fluoro-3'-methylacetophenone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0089-25G PC0089-5G PC0089-1G
APOSPC0089-25GEA 540 EUR
APOSPC0089-25G APOSPC0089-5G APOSPC0089-1G
6'-Chloro-2'-fluoro-3'-methylacetophenone 97%
6'-Chloro-2'-fluoro-3'-methylacetophenone
Formula: C₉H₈ClFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631378
Núm. CAS: 261762-78-1