2-Chloro-6-fluoro-3-methylanisole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0090-10G PC0090-5G PC0090-1G
APOSPC0090-10GEA 190 EUR
APOSPC0090-10G APOSPC0090-5G APOSPC0090-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylanisole 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylanisole
Formula: C₈H₈ClFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631367
Núm. CAS: 261762-79-2