6-Chloro-2-fluoro-3-methylanisole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
1-Chloro-3-fluoro-2-methoxy-4-methylbenzene
PC0091-5G
PC0091-1G
APOSPC0091-5GEA
203
EUR
APOSPC0091-5G
APOSPC0091-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylanisole 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylanisole
Formula:
C₈H₈ClFO MW: 174,60 g/mol Pto. Ebullición: 66 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631377 Núm. CAS: 261762-80-5 |