Aldehído 2-cloro-6-fluoro-3-metilbenzoico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Cloro-6-fluoro-3-tolualdehído, 2-Cloro-6-fluoro-m-tolualdehído
PC0093-25G PC0093-5G PC0093-1G
APOSPC0093-25GEA 203 EUR
APOSPC0093-25G APOSPC0093-5G APOSPC0093-1G
Aldehído 2-cloro-6-fluoro-3-metilbenzoico 95%
Aldehído 2-cloro-6-fluoro-3-metilbenzoico
Formula: C₈H₆ClFO
MW: 172,59 g/mol
Pto. de fusión: 26…33 °C
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631360
Núm. CAS: 104451-99-2