6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0094-25G PC0094-5G PC0094-1G
APOSPC0094-25GEA 319 EUR
APOSPC0094-25G APOSPC0094-5G APOSPC0094-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₆ClFO
Pto. Ebullición: 249 °C
Densidad: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631370
Núm. CAS: 286474-59-7