2-Cloro-6-fluoro-3-metilbenzamida 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC0095-5G PC0095-1G
APOSPC0095-5GEA 97.3 EUR
APOSPC0095-5G APOSPC0095-1G
2-Cloro-6-fluoro-3-metilbenzamida 98%
2-Cloro-6-fluoro-3-metilbenzamida
Formula: C₈H₇ClFNO
MW: 187.6 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631394
Núm. CAS: 286474-60-0