6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC0096-25G PC0096-5G PC0096-1G
APOSPC0096-25GEA 372 EUR
APOSPC0096-25G APOSPC0096-5G APOSPC0096-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzamide 97%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzamide
Formula: C₈H₇ClFNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631462
Núm. CAS: 286474-61-1