Ácido 2-cloro-6-fluoro-m-toluico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 2-cloro-6-fluoro-3-metilbenzoico
PC0097-5G PC0097-1G PC0097-25G
APOSPC0097-5GEA 55.1 EUR
APOSPC0097-5G APOSPC0097-1G APOSPC0097-25G
Ácido 2-cloro-6-fluoro-m-toluico
Ácido 2-cloro-6-fluoro-m-toluico
Formula: C₈H₆ClFO₂
Pto. de fusión: 116…117 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631359
Núm. CAS: 32890-89-4