Ácido 6-cloro-2-fluoro-m-toluico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 6-cloro-2-fluoro-3-metilbenzoico
PC0099-25G
PC0099-5G
PC0099-100G
APOSPC0099-25GEA
418
EUR
APOSPC0099-25G
APOSPC0099-5G
APOSPC0099-100G
Ácido 6-cloro-2-fluoro-m-toluico 98%
Ácido 6-cloro-2-fluoro-m-toluico
Formula:
C₈H₆ClFO₂ Pto. de fusión: 135…136 °C Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631369 Núm. CAS: 32890-90-7 |