2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzene-1-carbonyl chloride, 2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzoylchloride, 2-Chloro-6-fluoro-3-toluoyl chloride
PC0100-1G PC0100-25G PC0100-5G
APOSPC0100-1GEA 40.6 EUR
APOSPC0100-1G APOSPC0100-25G APOSPC0100-5G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzoyl chloride
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzoyl chloride
Formula: C₈H₅Cl₂FO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631371
Núm. CAS: 261762-82-7
UN: 3265
ADR: 8,II