Cloruro de 6-cloro-2-fluoro-3-toluoílo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cloruro de 6-cloro-2-fluoro-3-metilbenzoilo
PC0103-1G PC0103-5G PC0103-25G
APOSPC0103-1GEA 31.9 EUR
APOSPC0103-1G APOSPC0103-5G APOSPC0103-25G
Cloruro de 6-cloro-2-fluoro-3-toluoílo 95%
Cloruro de 6-cloro-2-fluoro-3-toluoílo
Formula: C₈H₅Cl₂FO
MW: 207,03 g/mol
Pto. Ebullición: 110 °C/1mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631361
Núm. CAS: 261762-81-6
UN: 3265
ADR: 8,III