3,4-Difluorobenzohidrazida
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0107-1G PC0107-5G
APOSPC0107-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0107-1G APOSPC0107-5G
3,4-Difluorobenzohidrazida
3,4-Difluorobenzohidrazida
Formula: C₇H₆F₂N₂O
MW: 172,13 g/mol
Pto. de fusión: 137…140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00672992
Núm. CAS: 229957-07-7