6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)methanol
PC0109-1G PC0109-5G PC0109-25G
APOSPC0109-1GEA 29 EUR
APOSPC0109-1G APOSPC0109-5G APOSPC0109-25G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzyl alcohol
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₈ClFO
MW: 174,6 g/mol
Pto. de fusión: 68…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631372
Núm. CAS: 261762-84-9