2-Quinolin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC0110-10G PC0110-5G PC0110-1G
APOSPC0110-10GEA 606 EUR
APOSPC0110-10G APOSPC0110-5G APOSPC0110-1G
2-Quinolin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
2-Quinolin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol
Formula: C₁₈H₁₄F₃NO
Pto. de fusión: 171…173 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03424493
Núm. CAS: 496947-30-9