2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0112-5G PC0112-1G
APOSPC0112-5GEA 252 EUR
APOSPC0112-5G APOSPC0112-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzylamine 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzylamine
Formula: C₈H₉ClFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631395
Núm. CAS: 261762-85-0
UN: 2735
ADR: 8,III