6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0113-10G PC0113-1G PC0113-5G PC0113-25G
APOSPC0113-10GEA 282 EUR
APOSPC0113-10G APOSPC0113-1G APOSPC0113-5G APOSPC0113-25G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzylamine
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzylamine
Formula: C₈H₉ClFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631420
Núm. CAS: 261762-86-1
UN: 2735
ADR: 8,III