2-Cloro-6-fluoro-m-cresol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenol, 2-Choro-6-fluoro-3-methylphenol
PC0118-1G PC0118-5G
APOSPC0118-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0118-1G APOSPC0118-5G
2-Cloro-6-fluoro-m-cresol
2-Cloro-6-fluoro-m-cresol
Formula: C₇H₆ClFO
MW: 160,58 g/mol
Pto. Ebullición: 211 °C
Pto. de fusión: 47…50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631366
Núm. CAS: 261762-90-7
UN: 3261
ADR: 8,III