6-Cloro-2-fluoro-m-cresol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenol
PC0119-25G PC0119-5G PC0119-100G
APOSPC0119-25GEA 496 EUR
APOSPC0119-25G APOSPC0119-5G APOSPC0119-100G
6-Cloro-2-fluoro-m-cresol 98%
6-Cloro-2-fluoro-m-cresol
Formula: C₇H₆ClFO
MW: 160.58 g/mol
Pto. de fusión: 46 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631376
Núm. CAS: 261762-91-8
UN: 3261
ADR: 8 III