1-Cloro-3,4-dibromo-5-fluorobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Cloro-2,3-dibromo-1-fluorobenceno, 5-Cloro-1,2-dibromo-3-fluorobenceno
PC0121-25G
PC0121-100G
APOSPC0121-25GEA
75.4
EUR
APOSPC0121-25G
APOSPC0121-100G
1-Cloro-3,4-dibromo-5-fluorobenceno 98%
1-Cloro-3,4-dibromo-5-fluorobenceno
Formula:
C₆H₂Br₂ClF MW: 288,34 g/mol Pto. de fusión: 37…39 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00143441 Núm. CAS: 208186-78-1 |