(6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)acetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC0122-1G
PC0122-5G
PC0122-25G
APOSPC0122-1GEA
71.2
EUR
APOSPC0122-1G
APOSPC0122-5G
APOSPC0122-25G
(6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)acetic acid 98%
(6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)acetic acid
Formula:
C₉H₈ClFO₂ Pto. de fusión: 130…132 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631375 Núm. CAS: 261762-93-0 |