2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenylacetonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0123-1G PC0123-5G PC0123-25G
APOSPC0123-1GEA 105 EUR
APOSPC0123-1G APOSPC0123-5G APOSPC0123-25G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenylacetonitrile 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenylacetonitrile
Formula: C₉H₇ClFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631364
Núm. CAS: 261762-94-1