2-Cloro-6-fluorofenol 99+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0129-100G PC0129-25G PC0129-5G
APOSPC0129-100GEA 71.2 EUR
APOSPC0129-100G APOSPC0129-25G APOSPC0129-5G
2-Cloro-6-fluorofenol 99+%
2-Cloro-6-fluorofenol
Formula: C₆H₄ClFO
Pto. de fusión: 62…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631574
Núm. CAS: 2040-90-6
EINECS: 433-890-8
UN: 3261
ADR: 8,II