3-Cloro-2-fluorofenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0130-100G PC0130-25G
APOSPC0130-100GEA 155 EUR
APOSPC0130-100G APOSPC0130-25G
3-Cloro-2-fluorofenol 98%
3-Cloro-2-fluorofenol
Formula: C₆H₄ClFO
Pto. Ebullición: 190 °C
Pto. de fusión: 34…38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631572
Núm. CAS: 2613-22-1
EINECS: 220-042-5
UN: 3261
ADR: 8,III