N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamida 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0132-250G PC0132-25G PC0132-50G
APOSPC0132-250GEA 174 EUR
APOSPC0132-250G APOSPC0132-25G APOSPC0132-50G
N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamida 98%
N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamida
A powerful silylation reagent with volatile byproducts:J. Chromat., 115, 591 (1975); 134, 387 (1977).
Formula: C₆H₁₂F₃NOSi
Pto. Ebullición: 130…132 °C
Densidad: 1,074 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 25 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000411
Núm. CAS: 24589-78-4
EINECS: 246-331-6
UN: 1993
ADR: 3,III