Ácido (3-cloro-2-fluorofenil)acético
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(3-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid
PC0133-1G
PC0133-5G
PC0133-10G
APOSPC0133-1GEA
21.9
EUR
APOSPC0133-1G
APOSPC0133-5G
APOSPC0133-10G
Ácido (3-cloro-2-fluorofenil)acético
Ácido (3-cloro-2-fluorofenil)acético
Formula:
(C₆H₃ClF)CH₂COOH Pto. de fusión: 128…129 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631554 Núm. CAS: 261762-96-3 |