Ácido (3-cloro-4-fluorofenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC0134-5G
PC0134-1G
APOSPC0134-5GEA
65.4
EUR
APOSPC0134-5G
APOSPC0134-1G
Ácido (3-cloro-4-fluorofenil)acético 98%
Ácido (3-cloro-4-fluorofenil)acético
Formula:
(C₆H₃ClF)CH₂COOH Pto. de fusión: 55…58 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631555 Núm. CAS: 705-79-3 |