Ácido (5-cloro-2-fluorofenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(5-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid
PC0135-10G
PC0135-5G
PC0135-1G
APOSPC0135-10GEA
45.1
EUR
APOSPC0135-10G
APOSPC0135-5G
APOSPC0135-1G
Ácido (5-cloro-2-fluorofenil)acético 98%
Ácido (5-cloro-2-fluorofenil)acético
Formula:
(C₆H₃ClF)CH₂COOH Pto. de fusión: 116…118 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631439 Núm. CAS: 261762-97-4 |