3-Cloro-2-fluorofenilacetonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0136-1G PC0136-5G PC0136-10G
APOSPC0136-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0136-1G APOSPC0136-5G APOSPC0136-10G
3-Cloro-2-fluorofenilacetonitrilo
3-Cloro-2-fluorofenilacetonitrilo
Formula: C₈H₅ClFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631552
Núm. CAS: 261762-98-5