3-Cloro-4-fluorofenilacetonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0137-100G PC0137-25G PC0137-5G
APOSPC0137-100GEA 336 EUR
APOSPC0137-100G APOSPC0137-25G APOSPC0137-5G
3-Cloro-4-fluorofenilacetonitrilo
3-Cloro-4-fluorofenilacetonitrilo
Formula: C₈H₅ClFN
MW: 169,5834 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631553
Núm. CAS: 658-98-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III