3-Chloro-4-fluoro-DL-phenylglycine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0139-10G PC0139-5G PC0139-1G
APOSPC0139-10GEA 0 EUR
APOSPC0139-10G APOSPC0139-5G APOSPC0139-1G
3-Chloro-4-fluoro-DL-phenylglycine
3-Chloro-4-fluoro-DL-phenylglycine
Formula: C₈H₇ClFNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631397
Núm. CAS: 261762-99-6