3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Chloro-2-fluoro-3-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzene
PC0142-5G PC0142-1G PC0142-25G PC0142-100G
APOSPC0142-5GEA 171 EUR
APOSPC0142-5G APOSPC0142-1G APOSPC0142-25G APOSPC0142-100G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole 98%
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole
Formula: C₈H₅ClF₄O
MW: 228,5713 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631517
Núm. CAS: 261763-01-3