3,5-Difluoro-o-fenilendiamina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Difluoro-1,2-fenilendiamina, 3,5-Difluorobenceno-1,2-diamina
PC0143-1G PC0143-25G PC0143-5G
APOSPC0143-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0143-1G APOSPC0143-25G APOSPC0143-5G
3,5-Difluoro-o-fenilendiamina
3,5-Difluoro-o-fenilendiamina
Formula: C₆H₆F₂N₂
Pto. de fusión: 48,5…49.5 °C
Pto. de inflamación: 108 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00973899
Núm. CAS: 2369-29-1