3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0144-1G PC0144-25G PC0144-5G
APOSPC0144-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0144-1G APOSPC0144-25G APOSPC0144-5G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₃ClF₄O
Pto. Ebullición: 196 °C
Densidad: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631510
Núm. CAS: 261763-02-4